Methyl-6-indolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 1H-indole-6-carboxylate
AS50149G1
AS50149G5
ACTIAS50149G1EA
0
CHF
ACTIAS50149G1
ACTIAS50149G5
Methyl-6-indolcarboxylat
Methyl-6-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00211063 CAS-Nummer: 50820-65-0 |