Methyl-4-indolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50094G1 AS50094G5
ACTIAS50094G1EA 0 CHF
ACTIAS50094G1 ACTIAS50094G5
Methyl-4-indolcarboxylat
Methyl-4-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
MDL Number: MFCD00191222
CAS-Nummer: 39830-66-5