4-Brom-2-chlorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
AS31182G1
AS31182G5
ACTIAS31182G1EA
0
CHF
ACTIAS31182G1
ACTIAS31182G5
4-Brom-2-chlorbenzaldehyd
4-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrClO MW: 219,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD08741413 CAS-Nummer: 158435-41-7 |