4'-Butylacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone
AS24919G100 AS24919G25
ACTIAS24919G100EA 0 CHF
ACTIAS24919G100 ACTIAS24919G25
4'-Butylacetophenon
4'-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26
MDL Number: MFCD00017500
CAS-Nummer: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7