2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
AS24815G100
AS24815G25
ACTIAS24815G100EA
0
CHF
ACTIAS24815G100
ACTIAS24815G25
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClFNO MW: 249.67 g/mol Siedepunkt: 364 Melting Pt: 94…95 °C |
MDL Number:
MFCD00038381 CAS-Nummer: 784-38-3 EINECS: 212-316-8 |