Kalium ≥99,95% (Metall-Basis), fest
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Breakseal ampoule
45842.03
45842.06
45842.03EA
317
CHF
45842.03
45842.06
Kalium ≥99,95% (Metall-Basis), fest
Potassium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-09-7
Physical Form: Sealed in breakseal ampoules
Odour: Odourless
UN No.: 2257
MDL No.: MFCD00133776
Formel:
K MW: 39,1 g/mol Siedepunkt: 760 °C (1013 hPa) Melting Pt: 63 °C Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133776 CAS-Nummer: 7440-09-7 EINECS: 231-119-8 UN: 2257 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,07763 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)