2,4'-Difluorbenzophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
AS23121G100 AS23121G25
ACTIAS23121G100EA 0 CHF
ACTIAS23121G100 ACTIAS23121G25
2,4'-Difluorbenzophenon
2,4'-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Siedepunkt: 308
Melting Pt: 22…24 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000319
CAS-Nummer: 342-25-6
EINECS: 206-441-7