Triamteren
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP340EA
551
CHF
PROOBP340
Triamteren
Triamteren
Formel:
C₁₂H₁₁N₇ MW: 253,27 g/mol Siedepunkt: 573 °C (1013 hPa) Melting Pt: 316,1 °C |
MDL Number:
MFCD00006708 CAS-Nummer: 396-01-0 EINECS: 206-904-3 Merck Index: 12,09731 |