Bortrichlorid 1 M in Dichlormethan stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32751.AE H32751.AP
H32751.AEEA 165 CHF
H32751.AE H32751.AP
Bortrichlorid 1 M in Dichlormethan stabilisiert
Bortrichlorid
CAS No.: 10294-34-5 Molecular Formula: BCl3 Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00011313
Formel: BCl₃
Dichte: 1.326
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011313
CAS-Nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II