7-Azaindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
AS7179G100 AS7179G25 AS7179G5
ACTIAS7179G100EA 0 CHF
ACTIAS7179G100 ACTIAS7179G25 ACTIAS7179G5
7-Azaindol
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 103…106 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0