6-Azaindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2957G1 AS2957G25 AS2957G5
ACTIAS2957G1EA 0 CHF
ACTIAS2957G1 ACTIAS2957G25 ACTIAS2957G5
6-Azaindol
6-Azaindole
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
MDL Number: MFCD01686899
CAS-Nummer: 271-29-4