5-Azaindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
AS7202G1 AS7202G25 AS7202G5
ACTIAS7202G1EA 0 CHF
ACTIAS7202G1 ACTIAS7202G25 ACTIAS7202G5
5-Azaindol
5-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
MDL Number: MFCD00955936
CAS-Nummer: 271-34-1