4'-Chlorvalerophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(4-Chlorophenyl)pentan-1-one, 1-(4-Chlorophenyl)-1-pentanone
AS34440G10
AS34440G100
ACTIAS34440G10EA
0
CHF
ACTIAS34440G10
ACTIAS34440G100
4'-Chlorvalerophenon
4'-Chlorvalerophenon
Formel:
C₁₁H₁₃ClO Siedepunkt: 100 °C (0.5 mmHg) Melting Pt: 31 °C |
MDL Number:
MFCD00018716 CAS-Nummer: 25017-08-7 EINECS: 246-566-4 |