4'-Bromvalerophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24921G100
AS24921G25
ACTIAS24921G100EA
0
CHF
ACTIAS24921G100
ACTIAS24921G25
4'-Bromvalerophenon
4'-Bromvalerophenon
Formel:
C₁₁H₁₃BrO MW: 241,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000107 CAS-Nummer: 7295-44-5 EINECS: 230-729-1 |