1-(3-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: 1-(3-Bromophenyl)thiourea, 3-Bromophenylthiourea, (3-Bromophenyl)thiourea, N-(3-Bromophenyl)thiourea
AS24976G25 AS24976G5
ACTIAS24976G25EA 0 CHF
ACTIAS24976G25 ACTIAS24976G5
1-(3-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
MDL Number: MFCD00060440
CAS-Nummer: 21327-14-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III