4'-Isopropylacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
p-Isopropylacetophenone, 4-Isopropylacetophenone
AS23894G100
AS23894G25
ACTIAS23894G100EA
0
CHF
ACTIAS23894G100
ACTIAS23894G25
4'-Isopropylacetophenon
4'-Isopropylacetophenon
Formel:
C₁₁H₁₄O MW: 162,23 g/mol Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00048297 CAS-Nummer: 645-13-6 EINECS: 211-433-1 |