5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
AS20532G100
AS20532G25
ACTIAS20532G100EA
136
CHF
ACTIAS20532G100
ACTIAS20532G25
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa) Melting Pt: 56 °C |
MDL Number:
MFCD00011668 CAS-Nummer: 394-32-1 EINECS: 206-893-5 |