3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23052G1 AS23052G100 AS23052G25 AS23052G5
ACTIAS23052G1EA 0 CHF
ACTIAS23052G1 ACTIAS23052G100 ACTIAS23052G25 ACTIAS23052G5
3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD00215840
CAS-Nummer: 403-14-5