Nicotinamid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyms: Vitamin B3Nicotinsäureamid3-Picolinsäureamid3-PyridincarbonsäureamidPyridin-3-carbonsäureamidNiacinamid
PROOBP460EA 551 CHF
PROOBP460
Nicotinamid
Nicotinamid
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 127…128 °C
Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574