3'-Fluorpropiophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: m-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one
AS24936G100 AS24936G25 AS24936G5
ACTIAS24936G100EA 0 CHF
ACTIAS24936G100 ACTIAS24936G25 ACTIAS24936G5
3'-Fluorpropiophenon
3'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
MDL Number: MFCD00061245
CAS-Nummer: 455-67-4