Kupfer(II)chlorid Dihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Kupferdichlorid Dihydrat
1792-01EA 531 CHF
1792-04 1792-05 1792-01
Kupfer(II)chlorid Dihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Siedepunkt: 1365,85 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 628 °C
Dichte: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CuCl₂2H₂O) 99.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 2.0 - 4.0
ACS - Nitrate (NO₃) ≤ 0.015 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.005 %
ACS - Nickel (Ni) ≤ 0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤ 0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤ 0.02 %