3',4',5'-Trifluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
AS33203G10
AS33203G5
ACTIAS33203G10EA
0
CHF
ACTIAS33203G10
ACTIAS33203G5
3',4',5'-Trifluoracetophenon
3',4',5'-Trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₅F₃O MW: 174,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00083533 CAS-Nummer: 220141-73-1 |