3',5'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
AS24581G100 AS24581G25
ACTIAS24581G100EA 129 CHF
ACTIAS24581G100 ACTIAS24581G25
3',5'-Dihydroxyacetophenon
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 148 °C
MDL Number: MFCD00002290
CAS-Nummer: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1