3,5-Dichlortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS40273G1
AS40273G5
ACTIAS40273G1EA
0
CHF
ACTIAS40273G1
ACTIAS40273G5
3,5-Dichlortoluol
3,5-Dichlortoluol
Formel:
C₇H₆Cl₂ |
MDL Number:
MFCD00035819 CAS-Nummer: 25186-47-4 EINECS: 246-722-1 |