6-Nitro-2,4-xylidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4,6-Dimethyl-2-nitroaniline, 1-Amino-2,4-dimethyl-6-nitrobenzene, (2,4-Dimethyl-6-nitrophenyl)amine, 2,4-Dimethyl-6-nitroaniline
AS21731G25 AS21731G5
ACTIAS21731G25EA 218 CHF
ACTIAS21731G25 ACTIAS21731G5
6-Nitro-2,4-xylidin
6-Nitro-2,4-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
MDL Number: MFCD00007739
CAS-Nummer: 1635-84-3
EINECS: 216-662-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III