Bromphenolblau
Lieferant: G Bioscienes
Synonyms:
4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
, 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein
RC-026EA
248
CHF
RC-026
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S MW: 669,97 g/mol Melting Pt: 273 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 13,01429 |