HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
Lieferant: G Bioscienes
RC-121EA
676
CHF
RC-121
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄S MW: 238,31 g/mol Melting Pt: 210…215 °C Dichte: 1,448 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS-Nummer: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |