4'-Chlor-3'-methylacetophenon ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
L06011.06 L06011.14
L06011.06EA 97.1 CHF
L06011.06 L06011.14
4'-Chlor-3'-methylacetophenon ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chlor-3'-methylacetophenon
Purity: 75% CAS No.: 37074-39-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 104-105°/0.4mm MDL No.: MFCD00045172
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (0.4 mmHg)
Dichte: 1.15
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045172
CAS-Nummer: 37074-39-8