4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(tert-Butyl)phenacyl chloride
AS35120G1
AS35120G10
AS35120G5
ACTIAS35120G1EA
0
CHF
ACTIAS35120G1
ACTIAS35120G10
ACTIAS35120G5
4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon
4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon
Formel:
C₉H₉ClO MW: 210,71 g/mol |
MDL Number:
MFCD00171621 CAS-Nummer: 21886-62-4 |