1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
AS12378G1 AS12378G5
ACTIAS12378G1EA 21 CHF
ACTIAS12378G1 ACTIAS12378G5
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,1550 g/mol
MDL Number: MFCD16556148
CAS-Nummer: 1003846-21-6