4-(4-Pyridyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
AS30258G1
AS30258G5
ACTIAS30258G1EA
0
CHF
ACTIAS30258G1
ACTIAS30258G5
4-(4-Pyridyl)benzaldehyd
4-(4-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO MW: 183,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD02684110 CAS-Nummer: 99163-12-9 |