3-(4-Pyridyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30266G1
AS30266G5
ACTIAS30266G1EA
0
CHF
ACTIAS30266G1
ACTIAS30266G5
3-(4-Pyridyl)benzaldehyd
3-(4-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO |
MDL Number:
MFCD02684105 CAS-Nummer: 208190-04-9 |