4-(3-Pyridyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
AS30257G1
AS30257G5
ACTIAS30257G1EA
0
CHF
ACTIAS30257G1
ACTIAS30257G5
4-(3-Pyridyl)benzaldehyd
4-(3-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO MW: 183,2060 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631910 CAS-Nummer: 127406-55-7 |