2-(3-Pyridyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30260G1
AS30260G5
ACTIAS30260G1EA
0
CHF
ACTIAS30260G1
ACTIAS30260G5
2-(3-Pyridyl)benzaldehyd
2-(3-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO |
MDL Number:
MFCD02684097 CAS-Nummer: 176690-44-1 |