6-(Trifluormethyl)nicotinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L20054.03
L20054.MD
L20054.03EA
178
CHF
L20054.03
L20054.MD
6-(Trifluormethyl)nicotinsäure ≥97%
6-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Purity: 97%
CAS No.: 231291-22-8
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 191-192°
MDL No.: MFCD00792430
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Melting Pt: 191…192 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00792430 CAS-Nummer: 231291-22-8 |