N-(4-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(4-Methylpyridin-2-yl)thiourea
H33648.03
H33648.06
H33648.03EA
109
CHF
H33648.03
H33648.06
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Purity: 97%
CAS No.: 21242-21-7
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD04117348
Formel:
C₇H₉N₃S MW: 167,23 g/mol Melting Pt: 216…220 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117348 CAS-Nummer: 21242-21-7 |