3-Amino-5-brom-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35676G1
AS35676G5
ACTIAS35676G1EA
0
CHF
ACTIAS35676G1
ACTIAS35676G5
3-Amino-5-brom-1H-pyrazol
3-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₃H₄BrN₃ MW: 161,990 g/mol |
MDL Number:
MFCD18801156 CAS-Nummer: 1203705-55-8 |