2-(p-Tolyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26574.14
H26574.06
H26574.14EA
279
CHF
H26574.14
H26574.06
2-(p-Tolyl)pyridin ≥98%
2-(p-Tolyl)pyridin
Purity: 98%
CAS No.: 4467-06-5
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.22
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₁N Siedepunkt: 170…180 °C (20 mmHg) Dichte: 0.99 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006281 CAS-Nummer: 4467-06-5 EINECS: 224-734-8 |