2-(p-Tolyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24523G100 AS24523G25
ACTIAS24523G100EA 0 CHF
ACTIAS24523G100 ACTIAS24523G25
2-(p-Tolyl)pyridin
2-(p-Tolyl)pyridin
Formel: C₁₂H₁₁N
MW: 169.22 g/mol
MDL Number: MFCD00006281
CAS-Nummer: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8