5-Chlor-2-fluornicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-5-chloropyridine-3-carboxylic acid
AS21313G1
AS21313G5
ACTIAS21313G1EA
142
CHF
ACTIAS21313G1
ACTIAS21313G5
5-Chlor-2-fluornicotinsäure
5-Chlor-2-fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ |
MDL Number:
MFCD04112518 CAS-Nummer: 884494-57-9 |