2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20818G1 AS20818G5
ACTIAS20818G1EA 0 CHF
ACTIAS20818G1 ACTIAS20818G5
2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure
2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.5500 g/mol
MDL Number: MFCD04972381
CAS-Nummer: 884494-74-0