2-Chlor-5-fluornicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31269G1
AS31269G5
ACTIAS31269G1EA
0
CHF
ACTIAS31269G1
ACTIAS31269G5
2-Chlor-5-fluornicotinsäure
2-Chlor-5-fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175,5449 g/mol |
MDL Number:
MFCD03092932 CAS-Nummer: 38186-88-8 |