4,4-Dimethylcyclohexanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33646G1
AS33646G10
AS33646G5
ACTIAS33646G1EA
0
CHF
ACTIAS33646G1
ACTIAS33646G10
ACTIAS33646G5
4,4-Dimethylcyclohexanol
4,4-Dimethylcyclohexanol
Formel:
C₈H₁₆O MW: 128.2100 g/mol |
MDL Number:
MFCD00101954 CAS-Nummer: 932-01-4 |