3,6-Dimethylsalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Hydroxy-3,6-dimethylbenzaldehyde, 3,6-Dimethyl-2-hydroxybenzaldehyde
AS31001G1
AS31001G5
ACTIAS31001G1EA
0
CHF
ACTIAS31001G1
ACTIAS31001G5
3,6-Dimethylsalicylaldehyd
3,6-Dimethylsalicylaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.1700 g/mol |
MDL Number:
MFCD04037328 CAS-Nummer: 1666-04-2 |