4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31000G1
AS31000G5
ACTIAS31000G1EA
0
CHF
ACTIAS31000G1
ACTIAS31000G5
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyd
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,1745 g/mol |
MDL Number:
MFCD03411744 CAS-Nummer: 85231-15-8 |