3,3'-Dimethyldiphenylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Di-m-tolylamine
B21765.03
B21765.06
B21765.03EA
98.6
CHF
B21765.03
B21765.06
3,3'-Dimethyldiphenylamin 98%
3,3'-Dimethyldiphenylamin
Purity: 98%
CAS No.: 626-13-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₅N MW: 197,28 g/mol Siedepunkt: 200 °C (24 mmHg) Dichte: 1.04 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059315 CAS-Nummer: 626-13-1 |