Hexanophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14712.06 A14712.14 A14712.22
A14712.06EA 51.9 CHF
A14712.06 A14712.14 A14712.22
Hexanophenon ≥98%
Hexanophenon
Purity: 98% CAS No.: 942-92-7 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5105 Melting Point: 25-27° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1908667 MDL No.: MFCD00009512
Formel: C₁₂H₁₆O
Siedepunkt: 265 °C
Melting Pt: 25…27 °C
Dichte: 0.950
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009512
CAS-Nummer: 942-92-7
EINECS: 213-394-6