4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36720G1 AS36720G5
ACTIAS36720G1EA 0 CHF
ACTIAS36720G1 ACTIAS36720G5
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
4-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BFNO₄
MDL Number: MFCD08277236
CAS-Nummer: 352530-22-4