4-Phenoxyphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
359640010
359640050
359640250
ACRO359640010EA
41.9
CHF
ACRO359640010
ACRO359640050
ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronsäure 95+%
4-Phenoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₁BO₃ MW: 214,03 g/mol Melting Pt: 141…145 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00093312 CAS-Nummer: 51067-38-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |