4-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32318G1
AS32318G5
ACTIAS32318G1EA
0
CHF
ACTIAS32318G1
ACTIAS32318G5
4-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ |
MDL Number:
MFCD12406886 CAS-Nummer: 220996-80-5 |